Learn More
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Codice prodotto. 11356810 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 mm
15 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11356810
Marca: Epredia™ 41744
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Promote rapid paraffin hardening with Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Base Mold
Materiale Plastic
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 37 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.95 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.46 in.
Profondità (sistema metrico) 5 mm
Profondità (sistema imperiale) 0.2 in.