Learn More
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 mm
15 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Constructed of rigid transparent plastic
Specifica
Specifica
| Product Type | Base Mold |
| Materiale | Plastic |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.95 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.95 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 5 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.2 in. |
| Monouso | Single-use |