Learn More
Epredia™ Shandon™ Dissecting Tray for Raised Dissecting Boards, 12x 11 in.
Codice prodotto. p-4520605 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
23 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12663026
Marca: Epredia™ 3611403
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Epredia™ Shandon Dissecting Tray for Raised Dissecting Boards feature ample space for drainage and instruments.
  • Four embossments on tray bottom hold Raised Dissecting Boards 356 and 35614
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dissecting Tray
Materiale Polyethylene
Size Large
Lunghezza (sistema imperiale) 23 in.
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.