Learn More
Epredia™ Colorante Shandon™ EA-50
Codice prodotto. p-4530157 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 l
Dimensione della confezione:
4L
Codice prodotto. 10299688
Marca: Epredia™ 6766002
Clearly differentiate cellular components with pink, green and blue-green hues utilizing Epredia™ Shandon™ EA-50 Stain.
  • Polychromatic cytoplasmic stain
  • Biological stain commission-certified dye
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cellular Components Stain
Quantità 4 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cytological stain EA-50 / EA-65
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye