Learn More
Epredia™ Shandon™ EA-65 Stain
Codice prodotto. p-4530160 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4L
2 x 1L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12519996
Marca: Epredia™ 6766003
Improve the expression of eosin-stained components with Epredia™ Shandon™ EA-65 Stain, which contains a lower concentration of light green.
  • Polychromatic cytoplasmic stain
  • Ideal for thicker non-GYN preparations
  • Biological Stain Commission-certified dye
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cellular Components Stain
Quantità 2 x 1L