Learn More
Epredia™ Embedding Cassettes in Tube Packs
Codice prodotto. 12953795 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Aqua
Blue
Gray
Green
Lilac
Orange
Peach
Pink
Tan
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 750
Codice prodotto. 12953795
Marca: Epredia™ B1000732TN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Hold and identify tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures with Embedding Cassettes in Tube Packs. Compatible for use with the Epredia™ PrintMate AS™ Cassette Printer.
  • Can be used on all Epredia PrintMate automatic cassette labelers
  • Fit securely in microtome chuck adapters
  • Designed to accept metal lids (Order number 1001003, 25/pk., sold separately)
  • Made of acetal polymer with a pore style of round holes
  • Supplied in 10 tubes of 75 cassettes each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Round Holes
Quantità 750 Cassettes/Cs.
Colore Tan
Materiale Acetal Polymer