Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Stain
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 l
1L
4 l
Confezioni singole
Tipo:
Acquoso
Acquoso; 4 l (circa 1 gallone), ciascuno
Alcoholic Eosin Y Stain
Alcolico
Dimensione della confezione:
4L
pezzi 2
Descrizione
- Ready-to-use
- Produces consistent results
- Stable and precipitate-free; no filtering
- Compatible with all alum hematoxylin stains
- Available in alcoholic or aqueous formulations
Specifica
Specifica
| Tipo | Acquoso; 4 l (circa 1 gallone), ciascuno |
| Quantità | Confezioni singole |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P313-Consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, aceticaid, sodium acetate, eosin-Y dye