Learn More
Epredia™ EZ Megafunnel Shandon™, con tappi e vetrini
Codice prodotto. 12026679 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. Quantità unitSize
12026679 25/Cs. pezzi 25
1 options
Codice prodotto. 12026679
Marca: Epredia™ A78710001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prepare larger volume samples conveniently with the Epreida™ EZ Megafunnel™ with Caps and Slides.
  • Minimizes the need to pre-centrifuge
  • Increases cell yield with cell deposition area of 22 x 14.75mm (325mm2)
  • Prepares both air-dried and fixed preparations, providing additional valuable diagnostic information
  • ™™™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25/Cs.
Tipo Megafunnel