Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Formalin
Codice prodotto. 12539996 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
19L
Pezzo
pezzi 125
pezzi 2
Quantità:
120 mL container 60 mL filled
3.8 L
5 gal. (19L)
60 mL container 30 mL filled
90 mL
Codice prodotto. 12539996
Marca: Epredia™ 9990244
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Produce consistent results and extend life of rotary valve in tissue processors with Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Foramalin.
  • Phosphate-free
  • Use for storage of all tissue types
  • Stores specimens without excessive shrinking or hardening
  • Available premixed, ready-to-use, or in economical concentrate
  • Concentrate is not affected by freezing, reduces shelf space, and is less expensive to ship
  • Pre-filled, leak-resistant cups are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate-free neutral buffered 10% Formalin
Imballaggio 2/case
Quantità Reconstituted to 5 Liters (Ea.)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide