Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Formalin
Codice prodotto. 15182527 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
120 mL container 60 mL filled
3.8 L
5 gal. (19L)
60 mL container 30 mL filled
90 mL
Dimensione della confezione:
19L
Pezzo
pezzi 125
pezzi 2
Codice prodotto. 15182527
Marca: Epredia™ 9990916
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Produce consistent results and extend life of rotary valve in tissue processors with Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Foramalin.
  • Phosphate-free
  • Use for storage of all tissue types
  • Stores specimens without excessive shrinking or hardening
  • Available premixed, ready-to-use, or in economical concentrate
  • Concentrate is not affected by freezing, reduces shelf space, and is less expensive to ship
  • Pre-filled, leak-resistant cups are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 90 mL Specimen Container filled to 45 mL
Tipo di imballaggio 125/Cs.
Product Type Formalin
Quantità 90 mL