Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Formalin
Codice prodotto. p-4532388 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
120 mL container 60 mL filled
3.8 L
5 gal. (19L)
60 mL container 30 mL filled
90 mL
Dimensione della confezione:
19L
Pezzo
pezzi 125
pezzi 2
Codice prodotto. 12673026
Marca: Epredia™ 6764240
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Produce consistent results and extend life of rotary valve in tissue processors with Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Foramalin.
  • Phosphate-free
  • Use for storage of all tissue types
  • Stores specimens without excessive shrinking or hardening
  • Available premixed, ready-to-use, or in economical concentrate
  • Concentrate is not affected by freezing, reduces shelf space, and is less expensive to ship
  • Pre-filled, leak-resistant cups are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di imballaggio Ea.
Product Type Formalin
Quantità 5 gal. (19L)
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide