Learn More
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 l
2 x 1L
Tipo:
1 ematossilina Gill Shandon
2 ematossilina Gill Shandon
3 ematossilina Gill Shandon
Shandon Gill 1 Hematoxylin
Shandon Gill 3 Hematoxylin
Dimensione della confezione:
4L
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
Gill 1: Light blue nuclei
Gill 2: Medium blue nuclei
Gill 3: Blue-black nuclei
Specifica
Specifica
| Tipo | 1 ematossilina Gill Shandon |
| Quantità | 4 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Shandon Gill Hematoxylin 1
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.