Learn More
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 l
2 x 1L
Tipo:
1 ematossilina Gill Shandon
2 ematossilina Gill Shandon
3 ematossilina Gill Shandon
Shandon Gill 1 Hematoxylin
Shandon Gill 3 Hematoxylin
Dimensione della confezione:
4L
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
Gill 3: Blue-black nuclei
Specifica
Specifica
| Tipo | Shandon Gill 3 Hematoxylin |
| Quantità | 2 x 1L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethylene glycol, acetic acid, aluminiumsulphate, sodium iodate, hematoxylin