Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Codice prodotto. 10602689 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
125 x 60mL
5 gal.
125 x 120mL
Product Type:
Fixative
Dimensione della confezione:
3.80L
Pezzo
pezzi 125
Codice prodotto. 10602689
Marca: Epredia™ 6764262
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Obtain superior results to neutral buffered formalin with Glyo-Fixx™, a noncarcinogenic, nonsensitizing, and environmentally friendly substitute.
  • Produces distinct and crisp cellular morphology
  • Fixes most antigens without impairing immunoreactivity
  • Allows special stain dyes, including silver procedures, to be sharp without background staining
  • Presents fine detail in specimen structure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Fixative
Quantità 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethyl alcohol, glyoxal, isopropyl alcohol, methyl alcohol