Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
125 x 60mL
5 gal.
125 x 120mL
Product Type:
Fixative
Dimensione della confezione:
3.80L
Pezzo
pezzi 125
Descrizione
- Produces distinct and crisp cellular morphology
- Fixes most antigens without impairing immunoreactivity
- Allows special stain dyes, including silver procedures, to be sharp without background staining
- Presents fine detail in specimen structure
Specifica
Specifica
| Product Type | Fixative |
| Quantità | 125 x 60mL |