Learn More
Epredia™ Shandon™ Gram Stain
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Gram Crystal Violet stain
Gram Decolorizing Solution
Dimensione della confezione:
4L
Descrizione
Includes
Gram crystal violet stain, 4L
- Based upon the popular Hucker modification
- Demonstrates the presence of microorganisms such as bacteria
Specifica
Specifica
| Tipo | Gram Crystal Violet stain |
| Descrizione articolo | Crystal violet gram stain |
| Quantità | 4L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Shandon Crystal Violet Stain
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, C.I. basicviolet 1