Learn More
Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin
Codice prodotto. 12637926 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 l
4L
2 x 1 l
2 x 1L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12637926
Marca: Epredia™ 6765002
Take advantage of acidified or non-acidified formulations with the Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin. This product does not employ a mercury-based oxidizing agent, thus removing a possible source of environmental contamination.
  • Acidifed: Intensely stained, blue-black nuclei
  • Non-acidified: Intensely stained, blue-black nuclei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Hematoxylin
Quantità 4L
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol