Learn More
Epredia™ Accessories for Hyperclean TruAir™ Workstation
Codice prodotto. p-4527243 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Accessori per workstation
Dimensioni: 11.25 x 5.75 x 1.31 pollici (29 x 15 x 3.3 cm)
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12623106
Marca: Epredia™ 9990610
For use with Epredia™ Hyperclean Pathology Workstations.
Accessories:
  • Charcoal Filter
  • Fine particle Filters
  • Formaldehyde Neutralizing (Potassium Permanganate) Filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dimensioni: 11.25 x 5.75 x 1.31 pollici (29 x 15 x 3.3 cm)
Descrizione Dimensioni: 29 cm x 15 x 3.3 cm; ciascuna
Da utilizzare con (apparecchiatura) Workstation per patologia Hyperclean
Linea di prodotti Hyperclean
Quantità 6 Pk.