Learn More
Epredia™ Shandon™ Instant Eosin
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Tipo di soluzione:
Eosin
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Stable and precipitate-free; no filtering
- pH-adjusted for maximum stain uptake
- Economical powder stores indefinitely
- Compatible with all alum Hematoxylin stains
Specifica
Specifica
| Compatibilità | Alum Hematoxylin Stains |
| Product Type | Eosin |
| Tipo di soluzione | Eosin |
| Forma | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.