Learn More
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsy Cassettes in Tubes, aqua
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Lilac
Orange
Pink
White
Dimensione della confezione:
pezzi 750
Descrizione
- Holes have a diameter of only 0.26mm
- Large compartment measures 25 x 30mm
- Biopsy sponges are not necessary
- Cassette writing face is at a 45° angle
- Cases of 10 tubes of 75 cassettes each
Specifica
Specifica
| Stile pori | Small Round Pore |
| Angolo della faccia di scrittura | 45° |
| Colore | White |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Materiale | Acetal Polymer |
| Product Type | Biopsy Cassette |