Learn More
Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
6mm Wells
9mm Wells
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
| Materiale | Glass |
| Tipo | Multispot Slide |
| Colore | Plain |
| Descrizione | 6mm Wells |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm Wells |
| Altezza (sistema metrico) | 6 mm |