Learn More
Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides
Codice prodotto. 12658026 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
6mm Wells
9mm Wells
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12658026
Marca: Epredia™ 9991095
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Wash and reuse Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides, featuring a coating that allows for several cleanings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Materiale Glass
Tipo Multispot Slide
Colore Plain
Descrizione 9mm Wells
Diametro (sistema metrico) 9 mm Wells
Altezza (sistema metrico) 9 mm