Learn More
Epredia™ Shandon™ Neoprene Cork Dissecting Boards, Small
Codice prodotto. 15323575 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15323575
Marca: Epredia™ 361
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Epredia™ Shandon Neoprene Cork Dissecting Boards feature a durable cutting surface over a marine plywood base.
Features:
  • A 0.25 in. (6mm) layer of neoprene cork is permanently cemented to base.
  • Blended rubber and cork composition resists absorption and allows for thorough rinsing.
  • Rubber bumpers attached to each corner raise the cutting surface to 1.5 in. (3.8cm).
Ordering information:
  • Large board measures 16 x 23 x 0.75 in. (40.6 x 58.4 x 1.9cm)
  • Small board measures 12 x 16 x 0.75 in. (50.5 x 40.6 x 1.9cm)
  • Board fits Woll Drain Dissecting Tray 360
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dissecting Boards
Materiale Blended Rubber and Cork
Size Large
Dimensioni (L x P x A) 16 x 23 x 0.75 in. (40.6 x 58.4 x 1.9 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 40.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 23 in.
Larghezza (sistema metrico) 58.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 1.9 cm