Learn More
Epredia™ Colorante Shandon™ OG-6
Codice prodotto. 10239788 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 l
Dimensione della confezione:
4L
Codice prodotto. 10239788
Marca: Epredia™ 6766006
Obtain maximum performance and maximum value with Epredia™ Shandon™ OG-6 Stain, a biological stain commission-certified dye.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo OG-6 Papanicolaou Stain
Quantità 4 l
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
Consigli di prudenza
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methyl alcohol, ethylene glycol, orange-g certified, phosphotungstic acid