Learn More
Epredia™ Peel-A-Way™ Disposable Embedding Molds
Codice prodotto. p-4524719 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
22 x 22 x 20 mm
22 x 30 x 20 mm
22x22 to 12x12 mm, 20 mm deep
Forma:
Rectangular
Square
Truncated, tapered
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 288
Codice prodotto. 12677736
Marca: Epredia™ 1830
Promote rapid paraffin hardening with Epredia Peel-A-Way Disposable Embedding Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Embedding Mold
Materiale Plastica
Dimensioni (L x P x A) 22 x 30 x 20 mm
Monouso Single-use
Forma Rectangular