Learn More
Epredia™ Shandon™ Russian Thumb Forceps, Circular Serrated Tips, standard, 8 in. (20.3cm)
Codice prodotto. p-4520658 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Grado:
Standard
Lunghezza (sistema metrico):
15.2 cm
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15246219
Marca: Epredia™ 6551
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Epredia™ Shandon Russian Thumb Forceps are available in premium and standard grades.
Features:
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
  • Available in three lengths
  • Come in premium or standard grades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Russian Thumb Forceps
Grado Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm