Learn More
Epredia™ Shandon™ Scalpel Blade No. 21, Sterile, 2 in. (5.1cm)
Codice prodotto. 12657776 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Size:
# 21
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12657776
Marca: Epredia™ 53221
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cut precisely with the Epredia™ Shandon™ Scalpel Blade No. 21, which is 2.06 in. (5.1cm) in length.
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Quality patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
  • Defect-free in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size # 21
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.1 cm
Sterilità Sterile
Quantità 10/Pk.