Learn More
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Clinical Pads and Formaldehyde Neutralizer Pads
Codice prodotto. 12542736 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Formaldehyde Neutralizer Pad
Lunghezza (sistema imperiale):
10 in.
20 in.
Larghezza (sistema imperiale):
8 in.
16 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 50
Codice prodotto. 12542736
Marca: Epredia™ 5643
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Absorb and lock in liquids with Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Clinical Pads and Formaldehyde Neutralizer Pads.
  • Fiber resists tearing, even when saturated
  • Formaldehyde neutralizer pads reduce exposure by chemically bonding with formaldehyde, resulting in the encapsulation of vapors—ideal for grossing areas and autopsy work
  • Clinical pads work as surgical cutting board pads, dissecting pads, autopsy table pads and liners for body trays and cadaver bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Formaldehyde Neutralizer Pad
Tipo di filtro Formaldehyde
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Quantità 100/Cs.
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 406.4 mm