Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Processing/Embedding Cassettes II, Gray
Codice prodotto. 13457397 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Pink
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13457397
Marca: Epredia™ 1001060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Secure specimens during processing with Epredia™ Shandon™ Tissue Processing/Embedding Cassettes II.
  • Acetal polymer construction
  • Small slot-style pores
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Box of 500 cassettes with attached lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Small Slotted Pore
Angolo della faccia di scrittura 45°
Colore Pink
Materiale Acetal Polymer
Product Type Tissue Cassette