Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue Thumb Forceps with 2 x 3 Teeth, standard, 8 in. (20.3cm)
Codice prodotto. p-4520645 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15214473
Marca: Epredia™ 76603
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Epredia™ Shandon Tissue Thumb Forceps feature 2 x 3 teeth are available in premium and standard grades.
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tissue Thumb Forceps
Grado Premium
Conteggio denti 2 x 3
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm