Learn More
Epredia™ Shandon™ Vertical Staining Jar, Vertical staining jar, Holds 16 slides back-to-back
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Conteggio vetrini:
16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Features:
- Heavy, clear glass construction
- Internal grooves
- Wide-mouthed for easy slide handling
- 1.85 x 1.85in. (47 x 47mm) square, flanged top
- Flanged, clear glass cover
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Glass |
| Forma del fondo | Piatto |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Tipo | Staining Jar |
| Include | Cover |
| Conteggio vetrini | 16 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.85 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 47 mm |
| Vedi altri risultati |