Learn More
Epredia™ Xylene Substitute
Codice prodotto. p-4532357 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
4 x 1 gal.
Dimensione della confezione:
4L
pezzi 4
Codice prodotto. 10524305
Marca: Epredia™ 6764506
Achieve safer, more convenient processing, staining and coverslipping with Epredia™ Xylene Substitute.
  • Not sensitizing to normal skin
  • Evaporation rate similar to xylene
  • Virtually odorless aliphatic hydrocarbon—no citrus aroma
  • Airborne exposure limit three times safer than xylene (TLV 300ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Xylene Substitute
Quantità 4 x 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: naptha (petroleum),hydrotreated heavy