missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ SHARPFLEX Latex Gloves

Codice prodotto. p-7159533
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15826745

Marca: Honeywell™ 223252507

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Honeywell™ SHARPFLEX Latex Gloves for handling of heavy parts with high cut risks in humid and slippery environments.

  • Knitted glove in composite and para-aramid yarn
  • The knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
  • The composite yarn is reliable and safe protection
  • The para-aramid yarn assure a resistance to the contact heat and cut risks
  • Plated polyamide inside
  • Offer a greater comfort and limit the contact of the skin with composite fiber
  • Blue crinkled latex coating on palm
  • Latex coating provides better grip and a light thermal protection (up to 250°C) resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità EN 420-03 EEC Basic standards, EN 388-03 Mechanical hazards, EN407-04 : Thermal risks
Descrizione Para-aramid and composite, 13 gauge
Colore Yellow, Green, Blue
Materiale Latex
Size 7
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato