Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX Liner Gloves
Codice prodotto. p-7159530
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15876725
Marca: Honeywell™ 223252207
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell™ SHARPFLEX Liner Gloves for handling heavy parts with high cut risks in a dry environment.
  • Knitted glove in composite and Kevlar yarn
  • The knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
  • The composite yarn is reliable and safe protection
  • The Kelvar yarn assure a resistance to the contact heat and cut risks
  • Plated polyamide inside offers a greater comfort and limit the contact of the skin with composite fiber
  • Being Ambidexterous increases the lifetime of the glove
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420-03 EEC Basic standards, EN 388-16 Mechanical hazards, EN 407-04 Thermical hazards
Descrizione 13 gauge, Dupont™ Kevlar™ aramid fibers and composite fiber
Colore Green, Yellow
Hand Ambidestri
Materiale Polyamide
Size 7
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm