Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Gloves
Codice prodotto. 15896735
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15896735
Marca: Honeywell™ 223252409
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Gloves for handling heavy parts with high cut risks in a dry or slightly greasy environment.
  • Knitted glove in composite and para-aramid yarn
  • The knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
  • The composite yarn is reliable and safe protection
  • The para-aramid yarn assure a resistance to the contact heat and cut risks
  • Plated polyamide inside offers a greater comfort and limit the contact of the skin with composite fiber
  • Black nitrile foam coating on palm
  • Nitrile coating provides good protection against oil and grease
  • The foam coating makes the glove more flexible than standard nitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420-03 EEC Basic standards, EN 388-16 Mechanical hazards
Descrizione Para-aramid and composite, 13 gauge
Colore Green, Yellow, Black
Materiale Nitrile, Polyamide
Size 9
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm