Learn More
Micronova™ Sharpie Pro™ Extra Fine Point Cleanroom Marker
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Nero
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Sterile cleanroom markers with extra-fine tip
- Marks on most surfaces
- Permanent fade and water resistant black ink
- Quick drying, non-toxic alcohol based ink formula
- Individually bagged and gamma-irradiated
Specifica
Specifica
| Stile punta | Extra Fine |
| Product Type | Cleanroom Marker |
| Colore | Nero |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Marking on most surfaces |
| Quantità | 12 Pk. |
| Tipo di imballaggio | Individually bagged and irradiated |