Learn More
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers
Codice prodotto. 17685915 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 17685915
Marca: Micronova™ PEN52
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers use permanent ink and are supplied capped. The ultra fine tip allows for precise labeling and documentation.
  • Product Type: Marker Pen
  • Tip Type: Fiber
  • Tip Size: Ultra Fine (0.2 mm)
  • Supplied with Cap: Yes
  • For Use With (Application): Labeling and Documentation
  • For Use With (Equipment): Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Specifica
Materiale Plastic
Colore Blue
Colore coperchio White
Dimensioni (L x P) 15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.)
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO9001 Certified Facility
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Labeling and Documentation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Imballaggio 4 Pens/First Bag, 12 Pens/Double Bag, 12 Pens/Cs.
Product Type Permanent Marker Pen
Sterilità Non-sterile
Stile punta Ultra Fine (0.2 mm)
Peso (sistema imperiale) 0.32 oz.
Peso (sistema metrico) 9.0718 g