Learn More
Hospidex™ Sacchetti di carta per rifiuti a rischio biologico SharpSafe™
Codice prodotto. p-8009819
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 l
50 l
Colore:
Brown
White
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11928887
Marca: Hospidex™ ONDANDEC50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use SharpSafe™ Biohazard Carton Bags for effective waste disposal. These containers facilitate the process that is critical not only to avoid regulatory fines but also to prevent the spread of infectious diseases.
  • Cardboard
  • Various sizes and colors
  • Disposable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 l
Colore Brown
Monouso Single-use
Materiale Cardboard
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Sacchetto di cartone per rifiuti a rischio biologico