Learn More
Hospidex™ Contenitore per rifiuti a rischio biologico in polipropilene Sharpsafe™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
2 l
7 l
13 l
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 50
Descrizione
- Yellow
- Polypropylene
- NFX 30-505 certification
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 13 l |
| Certificazione/Conformità | NFX 30-500 |
| Altezza (sistema metrico) | 294 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 355 mm |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la raccolta e il trattamento di rifiuti affilati, taglienti e/o appuntiti |
| Materiale | Polipropilene |
| Product Type | Contenitore per materiali a rischio biologico |