Learn More
Hospidex™ Contenitore per rifiuti a rischio biologico in polipropilene Sharpsafe™
Codice prodotto. 11992089
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
2 l
7 l
13 l
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 50
Codice prodotto. 11992089
Marca: Hospidex™ SHA41105610
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use the Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Container to transport dangerous biohazardous goods for disposal.
  • Yellow
  • Polypropylene
  • NFX 30-505 certification
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7 l
Certificazione/Conformità NFX 30-500
Altezza (sistema metrico) 188 mm
Lunghezza (sistema metrico) 106 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta e il trattamento di rifiuti affilati, taglienti e/o appuntiti
Materiale Polipropilene
Product Type Contenitore per materiali a rischio biologico