Learn More
Sharpsafe™ Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti a rischio biologico in polipropilene Sharpsafe™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
7 l
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Polypropylene
- 50Pack
- Yellow
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |
| Colore | Arancione |
| Altezza (sistema metrico) | 248 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 175 mm |
| Quantità | Confezione da 50 |
| Larghezza (sistema metrico) | 175 mm |
| Materiale | Polypropylene |