Learn More
Sharpsafe™ Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti a rischio biologico in polipropilene Sharpsafe™
Codice prodotto. 11930368
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
7 l
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11930368
Marca: Sharpsafe™ SHA4110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use the Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Sharps Container facilitate the safe management of wastes from healthcare activities.
  • Polypropylene
  • 50Pack
  • Yellow
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7 l
Colore Yellow
Altezza (sistema metrico) 382 mm
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm
Quantità Confezione da 50
Larghezza (sistema metrico) 175 mm