Learn More
Sharpsafe™ Contenitore per dispositivi medici taglienti in polipropilene Sharpsafe™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.0 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Yellow with orange lid
- Clear British Standard markings
- Visible fill line
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2.0 L |
| Certificazione/Conformità | Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved |
| Tipo di chiusura | Lid |
| Colore chiusura | Yellow |
| Modello | 4140 Rectangular |
| Quantità | 1 Ea. |
| Include | Closure |
| Materiale | Polypropylene |