Learn More
Contenitore multiuso per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene Sharpsguard™ Com-plus
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rectangular for easy stowage in medical bags
- Sliding door with an aperture which will take a 20mL syringe
- Supplied with lid assembled
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Colore | Arancione |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 205 mm |
| Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) | 54 x 36 mm (P x L) |
| Autoclavabile | Autoclavable |