Learn More
Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene SHARPSGUARD™ Cyto
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
L 176 x l 45 x H 285 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Supplied with absorbent pad
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Specifica
| Tipo | Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Round |
| Capacità (sistema metrico) | 5 (Overall) L |
| Da utilizzare con | Ideale per rifiuti citotossici e citostatici che, per soddisfare le normative, dovrebbero essere smaltiti separatamente dagli altri rifiuti sanitari |
| Dimensioni (L x P x A) | L 176 x l 45 x H 285 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 176 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 285 mm |