Learn More
Contenitore multiuso per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene Sharpsguard™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.6 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Container for disposal by incineration
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.6 l |
| Certificazione/Conformità | BS EN ISO 23907 |
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Colore | Yellow, Orange |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) | 28 x 22 mm (P x L) |
| Size | Mini |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per carrelli in reparti e corsie |
| Vedi altri risultati |