Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle
Codice prodotto. 12382439
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
11.5 l
22 l
Altezza (sistema metrico):
249 mm
345 mm
Lunghezza (sistema metrico):
275 mm
327 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico):
148 x 78 mm (P x L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12382439
Marca: Daniels Healthcare™ DD475OL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Containers are for disposal of sharps uncontaminated by medicinal products. Features include a robust pail handle for easy transportation and a wide aperture for easy insertion of larger items.
  • Container for disposal by incineration
  • Rigid polypropylene construction and wall thickness
  • Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
  • Wide aperture allows economical and convenient disposal of large items
  • When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Capacità (sistema metrico) 22 l
Certificazione/Conformità BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Yellow, Orange
Altezza (sistema metrico) 345 mm
Lunghezza (sistema metrico) 327 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 148 x 78 mm (P x L)
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per sale operatorie, laboratori e sale di disinfezione con volumi di rifiuti sanitari elevati
Materiale Polypropylene
Product Type Sharps Container