Learn More
Daniels Healthcare™ Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti per uso generico in polipropilene Sharpsguard™
Codice prodotto. 12362439
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 l
3.75 l
5 l
5 l
7 l
Altezza (sistema metrico):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Lunghezza (sistema metrico):
176 mm
176 mm
248 mm
Certificazione/Conformità:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12362439
Marca: Daniels Healthcare™ DD473OL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti per uso generico che offre un'eccellente protezione da ferite e fuoriuscite di fluidi. Il contenitore per oggetti taglienti e appuntiti per uso generico Daniels Healthcarer™ Sharpsguard™ è realizzato in polipropilene rigido con la parete di uno spessore tale da soddisfare qualsiasi esigenza di robustezza, semplicità e qualità.
  • Maximum capacity in the minimum working space
  • Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
  • A robust side handle prevents the container rolling for safe transportation and ease of disposal
  • Handle prevents the container rolling the unlikely event it is dropped, and allows the container to be hung onto a POUDS™ bracket
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7 l
Certificazione/Conformità BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Yellow, Red
Altezza (sistema metrico) 205 mm
Lunghezza (sistema metrico) 248 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 77 x 45 mm (P x L)
Autoclavabile Non autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasporto in totale semplicità
Materiale Polipropilene