Learn More
Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene SHARPSGUARD™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.47 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fits easily into a bag or glove compartment
- Supplied with lid assembled
- Container for disposal by incineration
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.47 L |
| Certificazione/Conformità | BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 |
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Colore | Giallo |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) | 31 x 25 mm (P x L) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per gli operatori sanitari e facile da inserire in una sacca o uno scomparto per guanti |
| Materiale | Polypropylene |