Learn More
Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene SHARPSGUARD™
Codice prodotto. 12963495
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
22 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12963495
Marca: Daniels Healthcare DD475YL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for theaters, laboratories and sluice rooms with high volumes of hazardous waste. Sharpsguard™ yellow 22 Multi-Purpose 17.86L Sharps Container with Pail Handle is for disposal of sharps that have been contaminated with medicinal products, but not cytotoxic or cytostatic.
  • Container for disposal by incineration
  • Rigid polypropylene construction and wall thickness
  • Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
  • Wide aperture allows economical and convenient disposal of large items
  • When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Capacità (sistema metrico) 22 l
Certificazione/Conformità BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Giallo
Altezza (sistema metrico) 345 mm
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 148 x 78 mm (P x L)
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per sale operatorie, laboratori e sale di disinfezione con volumi di rifiuti sanitari elevati